Läs mer
Invitrogen™ NeuroTrace™ 640/660 Deep-Red Fluorescent Nissl Stain - Lösning i DMSO
Beschreibung
- Nissl-färgning är en standard histologisk metod för att visualisera nervceller i hjärnan och ryggmärgen
- Består av ribosomalt RNA associerat med grovt endoplasmatiskt retikulum i neuronal perikarya och dendriter, Nissl-substans omfördelas inom cellkroppen i skadade eller regenererande neuroner, vilket ger markör för neurons fysiologiska tillstånd
Cellanalys, cellstruktur, cellspårning och spårning, neuronspårning, Nissl-kroppar
Bestellinformation
Transportförhållande: Rumstemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Färg | Djupröd |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Nissl Stain |
| Kvantitet | 1 ml |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Subcellulär lokalisering | Nissl Bodies |
| Excitation/Emission | 640/660 nm |
| Produktlinje | NEUROTRACE |
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?