Läs mer
Invitrogen™ NeuroTrace™ DiI Vävnadsmärkningspasta
Kvantitet:
500 mg
Förpackningsstorlek:
500mg
Beskrivning
- Färdig att använda som levererad och kan appliceras direkt på levande eller fixerade vävnadsprover med hjälp av nålspetsen
Cellanalys, cellspårning och spårning, neuronal spårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Gult |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Vävnadsmärkningspasta |
| Kvantitet | 500 mg |
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Subcellulär lokalisering | Cellmembran& Lipider |
| Produktlinje | NEUROTRACE |