Läs mer
Invitrogen™ Newport Green™ DCF-diacetat, cellgenomsläpplig
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- Kd för Ca 2+> 100 μM), vilket gör denna värdefulla sond för att detektera Zn 2+ inflöde till neuroner genom spännings- eller glutamatstyrda kanaler
- När de används tillsammans med färgämnen med dubbel Ca 2+ / Zn 2+ -känslighet som fura-2 och mag-fura-2, ger det en bekräftelse på att förändringar i Zn 2+ -nivåer, och inte Ca 2+ eller Mg 2+ detekteras
- Svaret på övergångsmetaller, inklusive Zn, Mn, Fe, Co, Cu(I), Cu(II), Ni och Cd, har karakteriserats
- Etikett (Ex/Em): Newport Green DCF (ungefär 505/535nm)
- Kd (Zn2 + ) (i buffert): ungefär 1 μM
- Lyofiliserad produkt kan lösas i DMSO för användning
- Produkten laddas vanligtvis i celler genom att tillsätta upplöst indikator till mediuminnehållande celler
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, zink- och tungmetalljondetektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | DCF-diacetat |
| Typ av färg | Zinkindikator |
| Produktlinje | Newport Green™ |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |