Läs mer
Invitrogen™ Nigericin, fri syra
Produktkod. 11589116
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11589116 10 mg 10mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11589116 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N1495
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För intracellulär kalibrering av fluorescensresponsen hos cytosoliska pH-indikatorer
  • Utförd med K+/H+ jonofor-nigericin
  • Det orsakar en utjämning av intracellulärt och extracellulært pH-värde utan depolariserande koncentration av extracellulärt K+
Anjondetektion, cellanalys, cellmetabolism, celllivskraft, proliferation och funktion, jonhomeostas och signalering, pH-detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 10 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Indikator jonofor
Molekylformel C40H68O11
Fysisk form Fast
Produkttyp Kaliumjonofor