Läs mer
Invitrogen™ Nitroblått tetrazoliumklorid (NBT)
Produktkod. 10464362
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10464362 1 g 1g
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10464362 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer N6495
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Används för att bedöma cellviabilitet som funktion av redoxpotential
Nitroblått tetrazoliumklorid (NBT) kan användas för att bedöma cellens livskraft som en funktion av redoxpotentialen. Aktivt andande celler omvandlar den vattenlösliga NBT till ett djupt blåfärgat fällmedel.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Detektionsmetod Abs.
Kvantitet 1 g
Substrat Oxidassubstrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Frakt skick Rumstemperatur
Absorbance Wavelength 256 nm