Läs mer
Invitrogen™ NPE-bur ATP( Adenosin 5'-trifosfat, P3- (1-(2-nitrofenyl)etyl)ester, dinatriumsalt)
Produktkod. 11529046
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11529046 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11529046 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A1048
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Flash UV-fotolys av burgrupp skapar frisättning av fria nukleotider
NPE-bur ATP är en nukleotidanalog i vilken det terminala fosfatet är förestrat med en blockerande grupp, vilket gör molekylen biologiskt inaktiv. Flashfotolys av burgruppen med UV-belysning vid 360 nm resulterar i en snabb och mycket lokaliserad frisättning av den fria nukleotiden vid belysningsstället.
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Fraktskick: Våt is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp NPE-burad ATP
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C to -30 °C och skyddas från ljus.
Frakt skick Våt is
Etikett eller färgämne NPE (P3-(1-(2-nitrofenyl)etyl)ester)