Läs mer
Invitrogen™ NucBlue™ Fast cell ReadyProbes™ Reagens (DAPI)
Produktkod. 12333553
Change view
Kvantitet:
6 injektionsflaskor
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12333553 6 injektionsflaskor Varje
1 options
Produktkod. 12333553 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1624.00 SEK
    1331.65 SEK / 15ml
    Save 292.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Högren form av DAPI-färgning i rumstemperaturstabil lösning som tillhandahålls i droppflaska
DAPI är en allmänt använd nukleär motfärgning för fixerade celler som avger blå fluorescens när de binds till DNA.
  • I fluorescensmikroskopi exciteras DAPI med UV-ljus och detekteras genom blått/cyanfilter
  • DAPI levereras vanligtvis som fast material som kräver vägning och spädning flera tusen gånger före användning, och rekommenderad förvaring är vanligtvis i frys eller kyl
  • Denna version är klar att använda och kan förvaras bredvid mikroskop eller arbetsstation
  • Spektralegenskaper hos DAPI (4′ ,6-diamidino-2-fenylindol), dess selektivitet för dsDNA och dess ökning av fluorescens när den är bunden till DNA gör den utmärkt fluorescerande nukleär motfärgning idealisk för användning med grön (Alexa Fluor 488, FITC, GFP) och röd (Alexa Fluor 594, rhodamine, Texas Red, mCherry, mKate-2) fluoroforer i flerfärgsexperiment
  • På grund av sin höga affinitet till DNA, används den också ofta för att räkna celler, mäta apoptos, sortera celler baserat på DNA-innehåll och som kärnsegmenteringsverktyg i höginnehållsanalys.
  • I de flesta fall ger 2 droppar/ml och en inkubation på 15 till 30 minuter ljus kärnfärgning; optimering kan dock behövas för vissa celltyper, förhållanden och tillämpningar
  • Exciterad av UV-ljus vid 360 nm när den är bunden till DNA, med ett emissionsmaximum vid 460 nm
  • Det detekteras genom blått/cyanfilter
  • Som föredragen blå kärnfärgning i experiment med fixerad cellavbildning, väl lämpad för användning med antikroppsbaserade applikationer
Cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellspårning och spårning, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, flödescytometri, flödescytometri Cellcykelanalyser, flödescytometrifärgning av cellstruktur, flödescytometri av cellulära processer, fluorescens in situ, immunfluorescens (Immunfluorescenshybrid) Motfärgning, monterings- och blekningsförebyggande, immunfluorescensfärgning och -detektering, In situ hybridisering (ISH), Nucleus, Nucleoli and Nuclear Envelope, Organelle Tracing
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
Innehåll och lagring 6x 2,5 mL droppflaskor Förvara
vid≤ 25 °C
Excitationsvåglängdsområde ⁄360 460
Typ av färg DAPI
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, flödescytometer
Kvantitet 6 injektionsflaskor
Detektionsmetod Fluorescens
Emission Synlig
Form Vätska
Produktlinje Molecular Probes
Frakt skick Rumstemperatur
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Kärna