Läs mer
Invitrogen™ NucRed™ Död 647 ReadyProbes™ Reagens (TO-PRO-3 jodid)
Beskrivning
Innehåller
6 x 2,5 ml droppflaskor
- Celler som har förlorat plasmamembranintegriteten färgas inom några minuter, vilket gör denna extremt användbara färg för att uppskatta förhållandena mellan levande och döda celler och för att mäta cytotoxicitet i kinetiska analyser av levande celler
- Lämplig för färgning av kärnor i fixerade cellpreparat och vävnadssnitt
- Formulerad som rumstemperaturstabil lösning och levereras i en praktisk droppflaska: spetsa och droppa 2 droppar/ml för att färga cellerna, inkubera sedan 15 till 30 minuter i de flesta fall
- Exceptionellt ljus långt röd fluorescens vid bindning till DNA
- Snabb färgning av skadade, döda eller fixerade celler utan tvättsteg
- Färdig att använda flytande formulering: inget behov av att späda, väga eller pipettera
- DNA-färgning med hög affinitet som lätt färgar celler med skadade cellmembran, men som ändå inte kommer in i levande celler
- Fluorescens ökar flera hundra gånger vid bindning till dsDNA i celler med komprometterade cellmembran (döende eller döda celler), i fixerade celler och vävnadsskivor
- Spektrala egenskaper, med excitation/emission vid 642/661nm när de är bundna till DNA, är utmärkta för standard Cy5/Far Red-filter
- Långvågig fluorescens av färgämnet är väl skild från den för vanliga fluoroforer, som t.ex. Hoechst , GFP, Alexa Fluor 488, rhodamine (TRITC), Texas Red och många RFP-varianter
- Väl lämpad för vävnadsfärgning, eftersom dess signal i allmänhet inte döljs av vävnadsautofluorescens
- Kan tillsättas direkt till celler i full media eller buffertlösningar
- I de flesta fall ökar färgningsintensiteten med tiden om cellerna inte tvättas före avbildning.
- Exciterad med ett maximum vid 642nm när det är bundet till DNA, med ett emissionsmaximum vid 661nm
- Det detekteras genom långt röda filter
Cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellspårning och spårning, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, flödescytometri, flödescytometri Cellcykelanalyser, flödescytometrifärgning av cellstruktur, flödescytometri av cellulära processer, fluorescens in situ, immunfluorescens (Immunfluorescenshybrid) Motfärgning, monterings- och blekningsförebyggande, immunfluorescensfärgning och -detektering, In situ hybridisering (ISH), Nucleus, Nucleoli and Nuclear Envelope, Organelle Tracing
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Långt-röd |
| Innehåll och lagring | 6 x 2,5 mL droppflaskor Förvara vid≤ 25 °C |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Viabilitetsanalys |
| För användning med (utrustning) | Konfokalmikroskop, Fluorescensmikroskop, Flödescytometer |
| Produkttyp | Nukleinsyrafärgning |
| Emission | 661 |
| Excitationsvåglängdsområde | 642 nm |
| Form | Vätska |
| Produktlinje | NucRed, ReadyProbes |
| Visa mer |