Läs mer
Invitrogen™ NucRed™ Live 647 ReadyProbes™ Reagens
Produktkod. 13579180
Change view
Kvantitet:
Kit med 6 droppflaskor
Produktkod. Kvantitet
13579180 Kit med 6 droppflaskor
1 options
Produktkod. 13579180 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R37106
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Innehåller
6 x 2,5 ml droppflaskor
Cellgenomsläpplig kärnfärgning som avger ljus, långt röd fluorescens när den binds till DNA
  • Formulerad som rumstemperaturstabil lösning i droppflaska
  • Tippa och droppa två droppar per ml för att färga cellerna
  • Exceptionellt ljus långt röd fluorescens väl separerad från blå, gröna och röda fluoroforer
  • Snabb färgning av levande eller fixerade celler utan tvättsteg
  • Färdig att använda flytande formulering: inget behov av att späda, väga eller pipettera
  • Kan användas för motfärgning, DNA-innehållsmätningar, cellcykel, cellreplikationsstudier och cellräkning
  • Excitation/emission på 638/686nm gör den optimal för användning med blå (Hoechst , DAPI, CFP), grön (Alexa Fluor 488, FITC, GFP) och röd (Alexa Fluor 594, Texas Red, rhodamine) fluoroforer i flerfärgsexperiment
  • Kan tillsättas direkt till celler i full media eller buffertlösningar
  • Inga tvätt-, cellys- eller RNassteg behövs
  • I de flesta fall ger 2 droppar/ml och en inkubationstid på 15 till 30 minuter ljus kärnfärgning; optimering kan dock behövas för vissa celltyper, förhållanden och tillämpningar
  • I sådana fall, tillsätt helt enkelt fler eller färre droppar tills den optimala färgningsintensiteten erhålls
  • I de flesta fall ökar färgningsintensiteten med tiden om cellerna inte tvättas före avbildning
  • Upptäcks genom långt röda filter
Cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellspårning och spårning, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, flödescytometri, flödescytometri Cellcykelanalyser, flödescytometrifärgning av cellstruktur, flödescytometri av cellulära processer, fluorescens in situ, immunfluorescens (Immunfluorescenshybrid) Motfärgning, monterings- och blekningsförebyggande, immunfluorescensfärgning och -detektering, In situ hybridisering (ISH), Nucleus, Nucleoli and Nuclear Envelope, Organelle Tracing
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Långt-röd
Innehåll och lagring 6x 2,5 mL droppflaskor Förvara
vid≤ 25 °C
Excitationsvåglängdsområde ⁄638 686
Typ av färg Cellpermeant
För användning med (utrustning) Konfokalmikroskop, fluorescensmikroskop, flödescytometer
Kvantitet Kit med 6 droppflaskor
Detektionsmetod Fluorescens
Emission Synlig
Form Vätska
Produktlinje NucRed, ReadyProbes
Etiketttyp Fluorescerande färgämne
Produkttyp Nukleinsyrafärgning
Subcellulär lokalisering Kärna