Läs mer
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 1,2-dihexadekanoyl -sn -glycero-3-fosfoetanolamin (Oregon Green™ 488 DHPE)
Produktkod. 10154432
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10154432 1 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10154432 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer O12650
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Med excitations-/emissionsmaxima∽ 501/526 nm
Fosfolipiden, Oregon Green 488 DHPE är märkt på huvudgruppen med den grönfluorescerande Oregon Green-fluoroforen. Denna fluorerade analog av fluorescein övervinner några av de viktigaste begränsningarna för fluorescein, inklusive större fotostabilitet och en lägre pKa (pKa)∽ 4,7 mot 6,4 för fluorescein), vilket gör dess fluorescens väsentligen pH-okänslig i det fysiologiska pH-intervallet.
Cellanalys, cellviabilitet, proliferation& Funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning& Detektion, jonisk homeostas& Signalering, pH-detektion
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Phospholipids
Kvantitet 1 mg
Fysisk form Fast
Produktlinje Oregon Green