Läs mer
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1, AM, cellpermeant - Specialförpackning
Produktkod. 11599186
Kvantitet:
10 x 50μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11599186
Brand: Invitrogen™ O6807
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Celler kan laddas med AM-esterformerna av dessa kalciumindikatorer genom att tillsätta den lösta indikatorn direkt till skålar som innehåller odlade celler
Märkt kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar en ökning i fluorescens vid bindning av Ca 2+ . De har användningsområden i många kalciumsignaleringsundersökningar, inklusive mätning av intracellulär Ca 2+ , efter Ca 2+ inflöde och frisättning, och multifotonexcitationsavbildning av Ca 2+ i levande vävnader.
  • Fluorescenssignalen från dessa celler mäts i allmänhet med fluorescensmikroskopi, fluorescensmikroplattanalyser eller flödescytometri
  • Etikett (Ex/Em): Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523nm)
  • Fluorescensintensitetsökning vid bindning av Ca2 + : ungefär 14 gånger
  • Uppvisar fluorescensökning vid bindning av Ca 2+ med liten förskjutning i våglängd
  • Dessa sonder exciteras av synligt ljus, och eftersom energin som krävs för excitation är låg, minskar potentialen för cellulär fotoskada
  • Vanligt använda laserbaserade instrument (dvs. konfokala laserskanningsmikroskop) kan effektivt excitera dessa indikatorer, och deras emissioner är i spektrumområden där cellulär autofluorescens och spridningsbakgrunder ofta är mindre problem.
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellbaserade Second Messenger-analyser, läkemedelsupptäckt och utveckling, G-proteinkopplad receptorbiologi, jonisk homeostas och signalering, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellviabilitet och proliferation
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare
Produkttyp Fläck
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad
Produktlinje Oregon Green
Kvantitet 10 x 50μ g