Läs mer
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-1, hexakaliumsalt, cellogenomtränglig
Kvantitet:
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
Beskrivning
- Denna vattenlösliga saltform är användbar för intracellulär laddning genom mikroinjektion, infusion från plåsterpipett eller upptag inducerat av Influx™ pinocytisk cellladdningsreagens (kat. nr. I-14402)
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Kalciumindikator |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Produktlinje | Oregon Green |
| Kvantitet | 500μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |