Läs mer
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-2, AM, cellpermeant - Specialförpackning
Beskrivning
Märkta kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar ökning i fluorescens vid bindning av Ca 2+ . De har användningsområden i många kalciumsignaleringsundersökningar, inklusive mätning av intracellulär Ca 2+ , efter Ca 2+ inflöde och frisättning, och multifotonexcitationsavbildning av Ca 2+ i levande vävnader.
- Fluorescenssignalen från dessa celler mäts i allmänhet med fluorescensmikroskopi, fluorescensmikroplattanalyser eller flödescytometri
- Etikett (Ex/Em): Oregon Green 488 BAPTA-1 (494/523nm)
- Fluorescensintensitetsökning vid bindning av Ca2 + : ungefär 14 gånger
- Uppvisar fluorescensökning vid bindning av Ca 2+ med liten förskjutning i våglängd
- Dessa sonder exciteras av synligt ljus, och eftersom energin som krävs för excitation är låg, minskar potentialen för cellulär fotoskada
- Vanligt använda laserbaserade instrument (dvs. konfokala laserskanningsmikroskop) kan effektivt excitera dessa indikatorer, och deras emissioner är i spektrumområden där cellulär autofluorescens och spridningsbakgrunder ofta är mindre problem.
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellbaserade Second Messenger-analyser, läkemedelsupptäckt och utveckling, G-proteinkopplad receptorbiologi, jonisk homeostas och signalering, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (applikation) | Cellviabilitet och proliferation |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Fläck |
| Typ av färg | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Produktlinje | Oregon Green |
| Kvantitet | 10 x 50μ g |
| Frakt skick | Rumstemperatur |