Läs mer
Invitrogen™ Oregon Green™ 488 BAPTA-6F, hexakaliumsalt, cellogenomtränglig
Produktkod. 11519176
Kvantitet:
500μ g
Förpackningsstorlek:
500µg
Produktkod. 11519176
Brand: Invitrogen™ O23990
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Synligt ljus-exciterbar Ca 2+ -indikator med låg affinitet
  • Har K d för Ca 2+ cirka 3 μM
  • Absorptions-/emissionsmaxima cirka 492/517 nm
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop, Flödescytometer, Mikroplattläsare
Produkttyp Kalciumindikator
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad
Produktlinje Oregon Green
Kvantitet 500μ g