Läs mer
Invitrogen™ OxyBURST™ Grön H 2 HFF BSA - Specialförpackning
Kvantitet:
5 x 1 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Beskrivning
Cellanalys, cellcykel, cellstruktur, cellviabilitet, proliferation och funktion, endocytos, exocytos och fagocytos, lysosomer, vakuoler
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | Tillägg |
| Form | Solid |
| Indikator | Friradikalsensor |
| Indikatoregenskaper | Fluorescerande färgämnesbaserad |
| Produktlinje | OXYBURST |
| Kvantitet | 5 x 1 mg |
| Reagenstyp | Fluorogent |
| Frakt skick | Rumstemperatur |