Läs mer
Invitrogen™ OxyBURST™ Grön H2DCFDA, SE
Produktkod. 11510286
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11510286 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11510286 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D2935
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Aminreaktivt assayreagens
OxyBURST™ Green H2DCFDA succinimidylester (2',7'-diklordihydrofluorescein diacetat, SE) är ett aminreaktivt assayreagens som kan användas för att framställa oxidationskänsliga konjugat av en mängd olika biomolekyler och partiklar, inklusive antikroppar, antigener, peptider, proteiner, dextrans, bakterier, jäst och polystyrenmikrosfärer. Efter konjugation till aminer kan de två acetaterna av OxyBURST™ Green H2DCFDA avlägsnas genom behandling med hydroxylamin vid neutralt pH för att ge dihydrofluoresceinkonjugatet. OxyBURST™ Green H2DCFDA-konjugater är icke-fluorescerande tills de oxideras till motsvarande fluoresceinderivat.
ROS-indikatorspecifikationer:
  • Ex/Em: ∼492 – 495/517 – 527 nm
  • Produkten är luftkänslig och bör förvaras under torrt argon eller kväve
  • Produkten kan lösas upp i DMSO, DMF eller etanol för användning
  • Indikatorn är cellpermeant (cellladdningsprotokoll finns tillgängliga i litteraturen)
  • Fluorescens kan övervakas med en flödescytometer, fluorometer, mikroplattläsare eller fluorescensmikroskop, med hjälp av excitationskällor och filter lämpliga för fluoresces
Hitta fler ROS-indikatorer
Vi erbjuder ett sortiment av Molecular Probes™ produkter för generering av reaktiva syrearter (ROS), inklusive singletsyre, superoxid, hydroxylradikaler samt olika peroxider och hydroperoxider, samt för deras fluorometrisk detektion i lösning. Gå igenom avsnitt 18.2 i Molecular Probes™ Handboken Generering och Detektering av reaktiva syrearter—för mer information om dessa produkter.
För forskningsändamål. Inte för terapeutiskt eller diagnostiskt bruk på människor eller djur.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 mg
För användning med (applikation) ROS
Detektionsmetod fluorescens
Produkttyp ROS-indikator
Excitationsvåglängdsområde 492 till 495 nm
Emissionsvåglängdsområde 517 till 527 nautiska mil
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2',7'-DICHLORODIHYDROFLUO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H361-Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
Skyddsangivelse
  • P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2'',7''-DICHLORODIHYDROFLUO