Läs mer
Invitrogen™ PBFI, Tetraammoniumsalt, cellogenomtränglig
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- Även om selektiviteten för PBFI för K + är mindre än den för kalciumindikatorer såsom fura-2, är den tillräcklig för att detektera fysiologiska koncentrationer av K + i närvaro av andra envärda katjoner
- Spektralt svar av PBFI på jonbindning tillåter mätningar av excitationsförhållandet, och denna indikator kan användas med samma optiska filter och utrustning som används för fura-2
- Etikett (Ex/Em): PBFI (ungefär 340 380/500 nm)
- Lyofiliserad produkt kan lösas i destillerat vatten eller vattenhaltig buffert för användning
- Produkten laddas vanligtvis in i cellerna genom diffusion från patchpipett för korrelerad fluorescensavbildning och elektrofysiologisk inspelning
- Kd för PBFI för K + är starkt beroende av om Na + är närvarande, med ett värde på 5,1 mm i frånvaro av Na + och 44 mm i lösningar med kombinerade Na + och K + koncentrationer på 135 mm (vilket approximerar fysiologisk jonstyrka)
- Även om PBFI bara är 1,5 gånger mer selektiv för K + än för Na + , är denna selektivitet ofta tillräcklig eftersom intracellulära K + -koncentrationer normalt är cirka 10 gånger högre än Na + -koncentrationerna
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, natrium- och kaliumdetektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | PBFI |
| Typ av färg | Kaliumindikator |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |