Läs mer
Invitrogen™ PED-A1 (N-((6-(2,4-DNP)Amino)Hexanoyl)-1-(BODIPY™ FL C5)-2-hexyl-Sn-glycero-3-fosfoetanolamin) (selektivt substrat för fosfolipas A1)
Beskrivning
Molecular Probes fosfolipassubstrat är färgämnesmärkta fosfolipider som används för att övervaka fosfolipas A (PLA) aktivitet i renade enzymberedningar, cellysat och levande celler.
- Etikett (Ex/Em): PED-A1
- Specificitet: PLA 1
- Klyvningsprodukt: BODIPY™ FL C5
- Lyofiliserad produkt kan lösas i DMSO för användning
- Fluorescens mäts antingen i mikroplattanalyser eller med flödescytometri
- Cellpermeant
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, lipas- och fofolipasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Cellpermeabilitet | Cellpermeant |
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Form | Solid |
| Produktlinje | BODIPY |
| Kvantitet | 100μ g |
| Substrat | Fosfolipas A1 selektivt substrat |
| Substrategenskaper | Lipidbaserat substrat |
| Målenzym | Fosfolipas |
| För användning med (utrustning) | Flödescytometer, mikroplattläsare |
| Visa mer |