Läs mer
Invitrogen™ PED6 ( N -((6-(2,4-dinitrofenyl)amino)hexanoyl)-2-(4,4-difluoro-5,7-dimetyl-4-bora-3a,4a-diaza -s -indacen-3-pentanoyl)-1-hexadekanoyl-sn-trifo- ammonium -etanolamin,-glyceroammonium-3tanolamin)
Produktkod. 10083202
Change view
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10083202 1 mg 1mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10083202 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer D23739
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 06-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PED6-märkt fosfolipid
Molecular Probes fosfolipassubstrat är färgämnesmärkta fosfolipider som används för att övervaka fosfolipas A (PLA) aktivitet i renade enzympreparat, cellysat och levande celler.
  • Etikett (Ex/Em): PED6
  • Specificitet: PLA 2 (detta substrat klyvs av PLA 1 , men denna reaktion separerar inte fluoroforen från quenchern)
  • Klyvningsprodukt: BODIPY™ FL C5
  • Lyofiliserad produkt kan lösas i DMSO för användning
  • Fluorescens mäts antingen i mikroplattanalyser eller med flödescytometri
Obs : Två strukturella varianter av dessa substrat finns tillgängliga, som ger specificitet för PLA1 och PLA2. Fluorescensmärkta versioner av klyvningsprodukten som genereras från dessa substrat är också tillgängliga för användning som standarder för att utvärdera procentuell substratomvandling i enzymatiska reaktioner.
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 1 mg
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 till -30 °C) och skyddas mot ljus.
Frakt skick Rumstemperatur
Konjugera Andra etiketter eller färgämnen
Produkttyp Fosfolipider