Läs mer
Invitrogen™ PeppermintStick™ Fosfoprotein Molekylvikt Standarder
Beskrivning
PeppermintStick Fosfoproteinmolekylviktsstandarder är en blandning av fosforylerade och icke-fosforylerade proteiner som sträcker sig från 14,4 till 116 kDa. Separation med polyakrylamidgelelektrofores löser standardblandningen i två fosforylerade och fyra icke-fosforylerade proteinband.
Användningsområden
- Noggrann proteinstorlek på SDS-polyakrylamidgeler och western blottar.
- Positiva och negativa kontroller för detektion av fosforylerade proteiner, såsom de metoder som tillhandahålls av vår Pro-Q™ Diamant fosfoprotein gelfärgning
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 40μ L |
| Typ av fläck | Fluorescerande |