Läs mer
Invitrogen™ Pepstatin A, BODIPY™ FL konjugat
Produktkod. 11589196
Change view
Kvantitet:
25μ g
Förpackningsstorlek:
25µg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11589196 25μ g 25µg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11589196 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P12271
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För studie av cathepsin D-handel i celler genom fluorescensmikroskopi
BODIPY™ FL pepstatin A, en grön-fluorescerande sond, som hämmar cathepsin D in vitro (IC50 ca. 50nM), riktar sig mot cathepsin D i lysosomer av levande celler. Initiala studier med denna nya sond indikerar att den transporteras till lysosomer av levande celler via en endocytisk väg och att den konkurrerande kan ersättas av omärkt pepstatin A.
Apoptos, kaspasaktivering, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, immunfluorescens (IF), immunfluorescensfärgning och detektion, proteas/peptidasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25μ g
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje BODIPY
Fysisk form Fast
Produkttyp Inhibitor