Läs mer
Invitrogen™ PFB-FDGlu (5-(Pentafluorobensoylamino)fluorescein di-β -D-Glukopyranosid)
Produktkod. 11569196
Change view
Kvantitet:
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11569196 5 mg 5mg
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11569196 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P11947
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
PFB-FDGlu är ett cellpermeabelt substrat som används för avbildning av levande celler av GCase-aktivitet. Det fluorescerar grönt vid klyvning av lysosomalt GCase, vilket underlättar specifik encellsanalys via höginnehållsavbildning, flödescytometri och mikroskopi.
PFB-FDGlu (5-(Pentafluorobensoylamino) Fluorescein Di-beta-D-Glucopyranoside) är en glykosidasaktivitetssond för levande cellavbildning av lysosomal glukocerebrosidas (GCase) aktivitet. Detta enzym är avgörande för glykolipidmetabolismen, och dess brist är kopplad till sjukdomar som Gauchers och Parkinsons. PFB-FDGlu fluorescerar grönt vid klyvning med GCase, vilket möjliggör specifik encellsanalys via flödescytometri, fluorescerande mikroskopi och höginnehållsavbildning.
PFB-FDGlu är cellgenomsläppligt och när det laddas in i celler, lokaliseras det till endosomala och lysosomala fack samtidigt som cellens livskraft bibehålls. Vid enzymatisk klyvning av aktiva GCase-enzymer ger det ett grönt fluorescerande färgämne (PFB-F) med excitations-/emissionsmaxima på cirka 492/516 nm. Denna fluorescens kan detekteras med fluorescensmikroskopi, höginnehållsavbildning och flödescytometri, vilket möjliggör specifik encellsanalys av GCase-aktivitet.
Fördelar med PFB-FDGlu för att detektera GCase-aktivitet i lysosomer:
  • Hög specificitet —använder ett lysosomalt GCase-substrat för mätning av GCase-aktivitet, vilket säkerställer specifik lysosomal färgning (observera att med långa inkubationer kommer den fluorescerande PFB-F att migrera till cytoplasman)
  • Levande cellavbildning —möjliggör bedömning av GCase-aktivitet i intakta, levande celler med minimal påverkan på cellviabiliteten, även med förlängd inkubation
  • Encellsanalys möjliggör —specifik encellsanalys med flödescytometri, höginnehållsavbildning och mikroskopi för att skilja mellan olika celltyper
  • Ljus fluorescens —ger ett ljust grönt fluorescerande färgämne vid klyvning med GCase, vilket ökar detektionskänsligheten
  • Mångsidigt protokoll —kan kombineras med andra fenotypiska indikatorer, såsom livskraftsfläckar och antikroppar, för att identifiera distinkta cellpopulationer eller som ett urvalskriterium för cellsortering
GCase, kodad av GBA1-genen, är ett lysosomalt hydrolas som omvandlar glukosylceramid till glukos och ceramid. Mutationer i GBA1 som leder till GCase-brist kan orsaka lysosomala lagringsstörningar. GCase-brister är inblandade i flera sjukdomar, inklusive Gauchers sjukdom och Parkinsons sjukdom.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Färg Klart
Innehåll och lagring Förvaras i frys (-5 °C to -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Form Pulver
Kvantitet 5 mg
Substrat GCase-substrat
Substrategenskaper Kemiskt substrat
Typ av substrat Beta-glukosidassubstrat
Målenzym Beta-glukosidas
Excitation/Emission 492/526
För användning med (utrustning) Flödescytometer, höginnehållsavbildningsinstrument, fluorescerande mikroskop, konfokalmikroskop
Etikett eller färgämne Fluorescein
Produkttyp Substrat
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav Frys (-5 °C till -30 °C)