Läs mer
Invitrogen™ Phen Green™ SK, Diacetat
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- Detekterar Cu 2+ , Cu + , Fe2 2+ , Hg 2+ , Pb 2+ , Cd 2+ , Zn 2+ och Ni 2+
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, zink- och tungmetalljondetektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frysen -5 °C till -30 °C. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop, Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Diacetat |
| Typ av färg | Zinkindikator, Järnindikator, Nickelindikator, Kvicksilverindikator, Kadmiumindikator, Kopparindikator, Blyindikator |
| Produktlinje | Phen Green |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |