Läs mer
Invitrogen™ Phospholipase C Protein, Phosphatidylinositol-Specific (from Bacillus cereus)
Produktkod. 10615763
Change view
Kvantitet:
50 μl
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10615763 50 μl Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10615763 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P6466
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Suitable for enzymology and cell biology applications
This phosphatidylinositol-specific phospholipase C is a highly purified enzyme preparation from Bacillus cereus which cleaves phospholipid phosphatidylinositol (PI) into two molecules. Validated for assay standard. Alphabetical protein filter: P
Cell Analysis, Cell Structure, Enzyme & Protein Activity Assays, Lipase & Phopholipase Activity, Membranes (General) & Lipids, Plasma Membrane, Proteins, Expression, Isolation & Analysis
Beställningsinfo
Shipping Condition: Wet Ice
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Koncentration 100 U⁄ml
För användning med (applikation) Assay Standard
Kvantitet 50 μl
Källa Bacillus cereus
Art B. cereus
Innehåll och lagring Store in freezer (-5 to -30°C).
Frakt skick Wet Ice
Form Solution
Protein subtyp Other Proteins
Forskningskategori Signal Transduction