Läs mer
Invitrogen™ pHrodo™ Grön E. coliBioParticles™ Konjugat för fagocytos
Produktkod. 13375464
Change view
Kvantitet:
5 x 2 mg
Produktkod. Kvantitet
13375464 5 x 2 mg
1 options
Produktkod. 13375464 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P35366
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Uppnå snabbare färgning och mer exakta resultat utan behov av tvättsteg eller quencher färg med pH-känsligt pHrodo Grön E. coli BioParticles Konjugat för fagocytos.
Uppnå snabbare färgning och mer exakta resultat utan behov av tvättsteg eller släckningsfärg med pH-känslig pHrodo grön E. coli-konjugerat BioParticles för fagocytos. Denna färg-biopartikelkonjugat ger snabbare och mer exakta resultat än någon annan färgbiopartikelkonjugat och har minskad signalvariabilitet och förbättrad timing i känsliga experiment. pHrodo Gröna färgkonjugater är icke-fluorescerande utanför cellen, men fluorescerar starkt grönt i fagosomer, vilket specifikt upptäcker intracellulär fagocytos och endocytos. Den pHrodo gröna E. coli-konjugaten BioParticles kan också multiplexeras med en mängd olika blå, röda och långröda färger som rapporterar om Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Red, NucBlue RFP och Mitotracker Deep Red, bland många andra.
Fluorescensen hos den nya pHrodo gröna färgen ökar dramatiskt när pH sjunker från neutral till sur, vilket gör den till ett idealiskt verktyg för att studera fagocytos och dess reglering av läkemedel och/eller miljöfaktorer. Bristen på fluorescens utanför cellen eliminerar behovet av tvättsteg och släckningsfärger.
Använd den färdiga pHrodo Green E. coli-konjugaten BioParticles vid avbildning, höginnehållsscreening, högkapacitetsscreening och flödesapplikationer. Tillräckligt med reagens tillhandahålls för att utföra 100 tester vid användning av 100 μl i varje brunn i en 96-brunnsplatta. Den pHrodo gröna färgen finns också som konjugat av zymosan BioParticles, S. aureus BioParticles eller dextran 10 000 MW. För att skapa andra konjugater, såsom antikroppskonjugater, använd pHrodo Green STP-ester eller pHrodo grön maleimid.
Se användarmanualen för instruktioner om löslighet.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celltyp Däggdjur
Färg Grön
Innehåll och lagring Förvara vid -20 °C, torka ut och skydda mot ljus.
Beskrivning pHrodo™ Grön E. coli BioParticles™ Konjugat för fagocytos
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellanalys
För användning med (utrustning) Attune akustisk fokuseringscytometer, Konfokalmikroskop, Floid Cell Imaging System, Fluorescensmikroskop, Instrument för högt innehållsanalys
Produkttyp Konjugerade
Typ av färg pHrodo™ Grön
Form Solid
Produktlinje pHrodo
Kvantitet 5 x 2 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Art E. coli
Excitation/Emission 509/533
Visa mer Visa mindre
Endast för forskningsändamål. Inte för terapeutiskt eller diagnostiskt bruk på människor eller djur.