Läs mer
Invitrogen™ pHrodo™ BioParticles™ Konjugat för fagocytos och fagocytos Kit, för flödescytometri
Produktkod. 10581135
Change view
Produkttyp:
Fagocytossats
Konjugera
Art:
E. coli
S. aureus
S. cerevisiae
Förpackningsstorlek:
10mg
5mg
Paket med 5
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Art unitSize
10581135 Konjugera E. coli Paket med 5
17178292 Konjugera E. coli Paket med 5
10562654 Fagocytossats E. coli Varje
10092953 Konjugera S. aureus 10mg
13325654 Konjugera S. aureus 10mg
13365464 Konjugera S. cerevisiae 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10581135 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P35361
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Uppnå snabbare och mer exakta resultat i fagocytosanalyser med pHrodo BioParticles konjugat och kit. pHrodo BioParticles konjugat fluorescerar ljust i endosomer och lysosomer, kräver inga tvättsteg eller quencher-färgämne, kan multiplexeras och används i flödescytometri, HCA och HTS.
Uppnå snabbare färgning och mer exakta resultat utan behov av tvättsteg eller quencher färg med pH-känsligt pHrodo BioParticles konjugat och fagocytoskit för flödescytometri. pHrodo BioParticles konjugat för fagocytos är icke-fluorescerande
Fluorescensen av pHrodo färgämnet ökar dramatiskt när pH sjunker från neutralt till surt, vilket gör det till ett idealiskt verktyg för att studera fagocytos och dess reglering av läkemedel och/eller miljöfaktorer. Utanför cellen är färgen icke-fluorescerande, vilket eliminerar behovet av tvättsteg och släckningsfärger. När det väl har internaliserats fluorescerar färgen starkt i de sura miljöerna av endosomer och lysosomer, vilket möjliggör snabb analysutveckling och resultatsäkerhet när man undersöker fagocytiska vägar och deras reglering av läkemedel och/eller miljöfaktorer. Som sådan, pHrodo färgämneskonjugat kan användas i plattläsare, fluorescensmikroskopi och flödescytometriapplikationer.
De pHrodo Röd S. aureus BioParticles Konjugat för fagocytos (kat. nr. A10010) ger snabba och exakta analysresultat. pHrodo Röda färgämneskonjugat är icke-fluorescerande utanför cellen men fluorescerar klarrött i fagosomer. De pHrodo Röd E. coli BioParticles Konjugat för fagocytos (kat.nr. P35361) detekterar fagocytos och endocytos, erbjuder minskad signalvariabilitet och förbättrad timing i känsliga experiment, och kan användas i multiplexapplikationer med en mängd olika blå, gröna och långt röda färgämnen och reportrar som GFP, Fuo-4, kalcein, NucBlue , CellEvent Caspase 3/7 grön, Mitosox grön, och Mitotracker Deep Red, bland många andra. De optimala absorptions- och fluorescensemissionsmaxima för pHrodo Röd BioParticles Konjugatet är ungefär 560/585 nm respektive. Emellertid är fluoroforen lätt exciterad med 488-nm argonjonlasern installerad på de flesta flödescytometrar.
De pHrodo Röd E. coli BioParticles Fagocytossats (kat. nr. A10025) för flödescytometri är utformad för snabb och bekväm mätning av fagocytisk aktivitet i helblodsprover med flödescytometri. Kitet innehåller alla reagenser som krävs för att bedöma partikelintag och lys av röda blodkroppar.
pHrodo Deep Red dye är ett pH-sensorfärgämne med låg bakgrund som inte visar någon signal i neutrala förhållanden och endast fluorescerar i sura miljöer. pHrodo Djupt rött färgämne möjliggör bättre särskiljning av internaliserad last från utsidan av cellen eftersom den har ett ungefärligt pKa på 5 och fluorescerar inte förrän det går in i den sena endosomen och lysosomen. pHrodo Deep Red färgämne kan detekteras med hjälp av en Cy5 fluorescerande filterset och har validerats för användning i en mängd olika tillämpningar, inklusive flödescytometri, fluorescensmikroskopi, höginnehållsanalys (HCA) och screening med hög genomströmning (HTS). Den kan också multiplexeras med en mängd olika blå, gröna och röda färgämnen och reportrar som GFP och RFP, Mitosox Green eller Red, CellEvent Caspase 3/7 grön eller röd, NucBlue , eller TMR, bland många andra.
pHrodo Djupröd E. coli BioParticles Konjugat för fagocytos (kat.nr. P35360) är ett fluorogent reagens utan tvättning med låg bakgrund utvecklat för studier av fagocytos i ett levande cellsystem. Detta konjugat är icke-fluorescerande utanför cellen men fluorescerar mörkrött i fagosomer. Den låga pKa av pHrodo Djupröd E. coli BioParticles Konjugatet eliminerar ospecifik signal från icke-internaliserad last och slås endast på i sena endosomer och lysosomer.
De pHrodo Gröna färgämneskonjugat, typ pHrodo Röd och pHrodo Deep Red färgämneskonjugat ger snabbare och mer exakta resultat än någon annan fagocytosanalys. pHrodo Gröna konjugat är icke-fluorescerande utanför cellen vid neutralt pH men fluorescerar ljust grönt vid surt pH, såsom det för fagosomer. Använd den färdiga pHrodo Grön S. aureus BioParticles Konjugat (kat. nr. P35367) och pHrodo Grön Zymosan BioParticles Konjugat (kat. nr. P35365) för fagocytos vid bildbehandling, HCA, HTS och flödestillämpningar.
Dessa pHrodo konjugatprodukter innehåller tillräckligt med reagens för att utföra 100 tester vid användning av 100μ L i varje brunn på en 96-brunnars platta, och de kan multiplexeras med en mängd olika blå, röda och långt röda färgreportrar som Mitosox Red, CellEvent Caspase 3/7 Röd, NucBlue , RFP:er och Mitotracker Deep Red, bland många andra.
pHrodo Röd Zymosan BioParticles Konjugat (kat.nr. P35364) finns också tillgängligt, och pHrodo Grönt färgämne är tillgängligt som ett konjugat av E. coli BioParticles (Kat. nr. P35366).
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Torr is
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Rött
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (– 5° till– 30 °C) och skydda mot ljus.
Beskrivning pHrodo™ Röd E. coli BioParticles™ Konjugat för fagocytos
För användning med (applikation) Cellanalys
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Konjugera
Typ av färg pHrodo™ Röd
Form Solid
Produktlinje Biopartiklar , pHrodo
Kvantitet 5 x 2 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Art E. coli