Läs mer
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikonisolator med lim, åtta brunnar, 9 mm diameter, 1,0 mm djup
Produktkod. 10328802
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10328802 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10328802 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P24744
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För mångsidighet och flexibilitet kan isolatorer enkelt trimmas till skräddarsydda kapslingar
  • Finns antingen färdigskuren till specifika invändiga mått
  • Isolatorer är autoklaverbara och icke-cytotoxiska
  • Kan användas för att isolera celler i odlingsskålar eller för att separera prover på objektglas
Cellanalys, cellavbildning, beredning av IHC-prov, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), beredning av immunfluorescensprov, immunhistokemi (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Press-to-Seal™ Silikonplåt
Wells 8
Färg Rött
Beskrivning 8 brunnar, 9 mm diameter, 1,0 mm djup
Ytbehandling Cellkultur
Material Silikon
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Djup (metriskt) 1 mm
Diameter (metrisk) 9 mm
Frakt skick Rumstemperatur
Produktlinje Press-to-Seal
Kvantitet 1 set