Läs mer
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikonisolator med lim, en brunn, 20 mm diameter, 0,5 mm djup
Produktkod. 10134872
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10134872 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10134872 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P24740
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 10-11-2026
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Avtagbara hydrofoba barriärer som erbjuder flexibilitet för att isolera prover
  • Används för att isolera celler odlade i odlingsskålar eller för att separera prover på mikroskopiglas under färgningsprocedurer
  • Silikonmaterial är autoklaverbart och fäster på en slät yta
Cellanalys, cellulär avbildning, beredning av IHC-prov, IHC-färgningsdetektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), beredning av immunfluorescensprov, immunhistokemi (IHC)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Silikon isolator
Wells 1
Färg Rött
Ytbehandling Cellkultur
Material Silikon
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Djup (metriskt) 0.5 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Frakt skick Rumstemperatur
Antal per förpackning 1 set
Produktlinje Press-to-Seal
Kvantitet 1 set