Läs mer
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikonisolator, en brunn, 20 mm diameter, 0,5 mm djup
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Finns antingen färdigskuren till specifika invändiga mått
- Isolatorer är autoklaverbara och icke-cytotoxiska
- Kan användas för att isolera celler i odlingsskålar eller för att separera prover på objektglas
Cellanalys, cellavbildning, beredning av IHC-prov, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), beredning av immunfluorescensprov, immunhistokemi (IHC)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Press-to-Seal™ Silikonplåt |
| Wells | 1 |
| Färg | Rött |
| Beskrivning | 1 brunn, 20 mm diameter, 0,5 mm djup |
| Ytbehandling | Cellkultur |
| Material | Silikon |
| Tjocklek (metrisk) | 0.5 mm |
| Innehåll och lagring | Förvaras vid rumstemperatur. |
| Djup (metriskt) | 0.5 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm |
| Visa mer |