Läs mer
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikonplåt, 13 cm x 18 cm, 1,0 mm tjock
Produktkod. 10655983
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10655983 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10655983 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P18179
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För mångsidighet och flexibilitet kan isolatorer enkelt trimmas till skräddarsydda kapslingar
  • Finns antingen färdigskuren till specifika invändiga mått eller som plåtmaterial som kan trimmas
  • Isolatorer är autoklaverbara och icke-cytotoxiska
  • Kan användas för att isolera celler i odlingsskålar eller för att separera prover på objektglas
Cellanalys, cellavbildning, beredning av IHC-prov, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), beredning av immunfluorescensprov, immunhistokemi (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Silikonplåt
Färg Rött
Ytbehandling Cellkultur
Material Silikon
Tjocklek (metrisk) 1 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Djup (metriskt) 1 mm
Frakt skick Rumstemperatur
Mått (LxB) 13 cm x 18 cm
Produktlinje Press-to-Seal
Kvantitet 1 set