Läs mer
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikonark med lim, 13 cm x 18 cm, 0,5 mm tjock
Produktkod. 10175062
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10175062 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10175062 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P24745
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Avtagbara hydrofoba barriärer som ger forskare flexibilitet för att isolera prover
Press-to-Seal Silikonisolatorer kan användas för att isolera celler odlade i odlingsskålar eller för att separera prover på objektglas under färgningsprocedurer. Silikonmaterialet är autoklaverbart och fäster på alla släta ytor.
  • Mått: 13 x 18 cm
  • Tjocklek: 0,5 mm
Cellanalys, cellavbildning, beredning av IHC-prov, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), beredning av immunfluorescensprov, immunhistokemi (IHC)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Press-to-Seal™ Silikonplåt
Färg Rött
Ytbehandling Cellkultur
Material Silikon
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Djup (metriskt) 0.5 mm
Frakt skick Rumstemperatur
Antal per förpackning 1 set
Mått (LxB) 13 cm x 18 cm
Produktlinje Press-to-Seal
Kvantitet 1 set