Läs mer
Invitrogen™ Press-to-Seal™ Silikonplåt, 13 cm x 18 cm, 0,5 mm tjock
Produktkod. 10174822
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10174822 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10174822 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P18178
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För mångsidighet och flexibilitet kan isolatorer enkelt trimmas till skräddarsydda kapslingar
  • Finns antingen färdigskuren till specifika invändiga mått eller som plåtmaterial som kan trimmas
  • Isolatorer är autoklaverbara och icke-cytotoxiska
  • Kan användas för att isolera celler i odlingsskålar eller för att separera prover på objektglas
Cellanalys, cellavbildning, beredning av IHC-prov, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), beredning av immunfluorescensprov, immunhistokemi (IHC)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Silikonplåt
Ytbehandling Cellkultur
Material Silikon
Tjocklek (metrisk) 0.5 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Djup (metriskt) 0.5 mm
Frakt skick Rumstemperatur
Antal per förpackning 1 set
Mått (LxB) 13 cm x 18 cm
Produktlinje Press-to-Seal
Kvantitet 1 set