Läs mer
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Blot Stain Kit
Beskrivning
De Pro-Q Diamond Phosphoprotein Blot Stain Kit ger en snabb och enkel metod för att direkt detektera fosfoproteiner på polyvinylidendifluorid (PVDF) eller nitrocellulosamembran. Den fluorescerande färgen binder selektivt till fosfatdelen och bindningen är oberoende av aminosyrasekvenskontexten.
Proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Detekteringsplats | In-Blot Detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | Pro-Q Diamant |
| Kvantitet | 1 kit |
| Målmolekyl | Proteiner (fosfoproteiner) |
| Produktlinje | PRO-Q |
| Produkttyp | Phosphoprotein Blot Stain Kit |