Läs mer
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamantfosfoproteingelfläck
Kvantitet:
200 ml
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
200ml
5 L
Beskrivning
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain ger en bekväm metod för att selektivt färga fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller användning av fosfoproteinspecifika antikroppar. Den är idealisk för identifiering av kinasmål i signaltransduktionsvägar och för fosfoproteomiska studier.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain ger en bekväm metod för att selektivt färga fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller användning av fosfoproteinspecifika antikroppar. Den är idealisk för identifiering av kinasmål i signaltransduktionsvägar och för fosfoproteomiska studier.
Funktioner inkluderar:
• Känslig —detektionsnivå ner till 1 –16 ng fosfoprotein per band
•Bekväm —selektivt färgning av fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys
•Linjär signal —uppvisar utmärkt linjäritet över tre storleksordningar, idealisk för kvantitativ western blotting
Funktioner inkluderar:
• Känslig —detektionsnivå ner till 1 –16 ng fosfoprotein per band
•Bekväm —selektivt färgning av fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys
•Linjär signal —uppvisar utmärkt linjäritet över tre storleksordningar, idealisk för kvantitativ western blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Beskrivning | Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Stain, 5 L |
| Detekteringsplats | In-Gel Detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | Pro-Q Diamant |
| Produkttyp | Fosfoprotein gelfläck |
| Produktlinje | PRO-Q |
| Kvantitet | 200 ml |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målmolekyl | Proteiner (fosfoproteiner) |