Läs mer
Invitrogen™ Pro-Q™ Diamantfosfoproteingelfläck
Produktkod. 10534433
Change view
Kvantitet:
200 ml
1 l
5 l
Förpackningsstorlek:
1 L
200ml
5 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10534433 1 l 1 L
11549296 200 ml 200ml
11406347 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Produktkod. 10534433 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer P33300
Håll din forskning i rörelse med 3 för 2
Använd kampanjkoden 27970
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För att få rabatten på 33.33% måste ni beställa tre av samma produkt till listpriset i en och samma beställning. Det finns ingen gräns för hur många multiplar av 3 som ni kan beställa. Använd kampanjkoden ”27970” för att få ditt kampanjpris
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain ger en bekväm metod för att selektivt färga fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller användning av fosfoproteinspecifika antikroppar.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain ger en bekväm metod för att selektivt färga fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller användning av fosfoproteinspecifika antikroppar. Den är idealisk för identifiering av kinasmål i signaltransduktionsvägar och för fosfoproteomiska studier.
Pro-Q Diamond Phosphoprotein Gel Stain ger en bekväm metod för att selektivt färga fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller användning av fosfoproteinspecifika antikroppar. Den är idealisk för identifiering av kinasmål i signaltransduktionsvägar och för fosfoproteomiska studier.
Funktioner inkluderar:
Känslig —detektionsnivå ner till 1 –16 ng fosfoprotein per band
Bekväm —selektivt färgning av fosfoproteiner i akrylamidgeler, utan behov av blotting eller fosfoproteinspecifika antikroppar och western blot-analys
Linjär signal —uppvisar utmärkt linjäritet över tre storleksordningar, idealisk för kvantitativ western blotting
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus.
Beskrivning Pro-Q™ Diamond Phosphoprotein Gel Stain, 1 L
Detekteringsplats In-Gel Detektion
Detektionsmetod fluorescens
Etikett eller färgämne Pro-Q Diamant
Kvantitet 1 l
Frakt skick Rumstemperatur
Målmolekyl Proteiner (fosfoproteiner)
Produktlinje PRO-Q
Produkttyp Fosfoproteingelfärgning