Läs mer
Invitrogen™ Pro-Q™ Emerald 488 Glycoprotein Gel and Blot Stain Kit
Beskrivning
Pro-Q Emerald 300 och Pro-Q Emerald 488 Glycoprotein Stain Kits tillhandahåller den mest avancerade teknologin som finns tillgänglig för detektion av glykoproteiner i geler och på blottar. Gelfärgning är snabb och mycket känslig. På mindre än tre timmar är det möjligt att detektera så lite som 300 pg glykoprotein per band, beroende på graden av glykosylering.
Proteingelelektrofores, proteingelfärgning och bildbehandling, proteiner, uttryck, isolering och analys
Specifikationer
Specifikationer
| Detekteringsplats | In-Blot-detektion, In-Gel-detektion |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Etikett eller färgämne | Pro-Q Emerald 488 |
| Kvantitet | 1 kit |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Målmolekyl | Proteiner (glykoproteiner) |
| Produktlinje | PRO-Q |
| Produkttyp | Glykoproteinfärgningskit |