Läs mer
Invitrogen™ ProLong™ Guld antiblekningsmontering
Beskrivning
Innehåller
Alexa Fluor 647 Streptavidin, ProLong Gold Antifade, and Image-iT FX Signal Enhancer
ProLong Gold Antifade är särskilt utformad för att skydda fluorescerande färgämnen (dvs. Alexa Fluor) från blekning men rekommenderas inte med fluorescerande proteiner (GFP, RFP, mCherry). Det levereras färdigt att använda och förvaras i rumstemperatur—, applicera bara en droppe på provet, lägg till täcksslip, härda och bild. ProLong Gold Antifade Mountant är en hårdhärdad vätskemonterare som appliceras direkt på fluorescerande märkta cell- eller vävnadsprover på mikroskopglas ProLong . Gold ger optimalt skydd utan att avsevärt dämpa den initiala fluorescenssignalen för att skydda fluorescerande färgämnen från blekning (fotoblekning) under fluorescensmikroskopiska experiment. Det är ett härdningsmonteringsmedium med ett brytningsindex (RI) på 1,47 som möjliggör längre tidslagring av monterade prover. ProLong Gold Antifade Mountant erbjuds i en färdig 2 ml droppflaska eller 10 ml flaska och förvaras i rumstemperatur. Applicera bara en droppe på provet, lägg till ett täckslack, härda och bild.
Uppnå utmärkt brytningsindexmatchning utan akrylhartser
För högupplösta bildapplikationer är brytningsindexanpassning avgörande. ProLong Gold Antifade Mountant härdar till en RI på 1,47 och gör att du undviker att använda traditionella akrylhartser (t.ex. nagellack), som kan skada mikroskopobjektiv om de kommer i kontakt. Brytningsindexet avgör hur mycket ljusets väg böjs eller bryts när den går in i ett material. I mikroskopi bör skillnader i brytningsindex mellan prov och monteringsmedium minimeras och kan därför minskas genom att använda monteringar med högre RI. Att optimera experimentets RI ökar upplösningen för att ge bättre bildkvalitet. Beroende på provtyp, tjocklek, bilddjup och/eller färgningsreagenser (t.ex. fluorescerande proteiner eller färgämnen) och om du behöver en härdande eller icke-härdande montering, kommer val av rätt monteringsmedium att påverka bildupplösningen och bör övervägas starkt för optimal experimentell design.
ProLong Gold Antifade Mountant rekommenderas inte för montering av prover som innehåller fluorescerande proteiner såsom GFP eller TagRFP. För överlägset antifadeskydd av fluorescerande proteiner och fluorescerande färgämnen ProLong rekommenderas diamant- eller ProLong glas-antifade mountants. Observera att ProLong glasmonteringsmaterial rekommenderas för prover > på 10 mikron och alla tillämpningar för immersionsoljeavbildning. För omedelbar visning av ett prov, välj vår icke-härdande mountant, SlowFade Gold Antifade Mountant.
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 ml |
| Produkttyp | Antiblekningsfäste |
| Innehåll och lagring | Förvaring i rumstemperatur rekommenderas men kan även förvaras fryst (-5 till -30 °C). Skydda från ljus. |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | ProLong |
| Reagenstyp | Antifade lösning |
| Volym (metrisk) | 10 mL |
| Beskrivning | ProLong™ Guld antiblekningsmedel, 1 x 10 mL |