Läs mer
Invitrogen™ PS-Speck™ Microscope Point Source Kit (blå, grön, orange& djupröda fluorescerande pärlor)
Beskrivning
Innehåller
Monteringsprotokoll och monteringsmedium för att förbereda 100 objektglas
Varje mikrosfär har en diameter på 0,175± 0,005 μm. Denna exceptionellt lilla diameter variationskoefficient gör att PS-Speck mikrosfärer idealiska som enhetliga, subresolution fluorescerande punktkällor för kalibrering av instrumentoptik, speciellt i tredimensionella bildtillämpningar.
- Fyra färdiga att använda 1mL suspensioner innehåller ljusa, monodispersa mikrosfärer med excitations-/emissionsvåglängder på 360/440 nm (blå), 505/515 nm (grön), 540/560 nm (orange) och 633/660 nm (djupröd)
- Inkluderar monteringsprotokoll för användarens bekvämlighet och tillräckligt med monteringsmedium för att förbereda cirka 100 objektglas av varje
Cellanalys, cellcykel, cellviabilitet, proliferation och funktion, cellulär avbildning, immunfluorescens (IF)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Mikroskop Point Source Kit |
| Färg | Orange, Djupröd, Blå, Grön |
| Formatera | Upphängningspärlor |
| Kalibreringstyp | Optisk kalibrering, fluorescensmikroskopkalibrering |
| Innehåll och lagring | Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus. |
| För användning med (applikation) | Interna eller externa fluorescensmikroskopistandarder |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Produktlinje | PS-Speck |
| Kvantitet | 1 kit |