Läs mer
Invitrogen™ Qtracker™ 705 cellmärkningssats
Produktkod. 10765773
1 kit, Varje
Kvantitet:
1 kit
Förpackningsstorlek:
Varje
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10765773
Brand: Invitrogen™ Q25061MP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Innehåller
100 μL Qtracker nanokristaller, komponent A (μ2 M i 50 mm boratbuffert, pH 8,3) och μ100 L Qtracker bärare, komponent B (fosfatbuffrad saltlösning, pH 7,2).
Designad för att ladda celler odlade i kultur med högt fluorescerande Qdot nanokristaller
  • Använd en patentskyddad inriktningspeptid för att leverera nära-infraröd-fluorescerande Qdot 705 nanokristaller in i cytoplasman hos levande celler
  • Väl inne i cellerna, Qtracker märkningar ger intensiv, stabil fluorescens som kan spåras genom flera generationer och överförs inte till intilliggande celler i en population
  • Ger intensiv, stabil fluorescens som kan spåras genom flera generationer
  • Utmärkta verktyg för långsiktiga spårnings- eller avbildningsstudier av levande celler, inklusive migration, motilitet, morfologi och andra cellfunktionsanalyser
  • Cytoplasmatisk leverans genom denna mekanism förmedlas inte av ett specifikt enzym; därför har ingen celltypsspecificitet observerats. Leverans sker vanligtvis på mindre än 1 timme
  • Levererade nanokristaller är kompatibla med serumkänsliga celler; intensiv fluorescens upprätthålls i komplexa cellulära miljöer och under olika biologiska förhållanden inklusive förändringar i intracellulärt pH, temperatur och metabolisk aktivitet
  • Dessutom kan autofluorescens som vanligtvis observeras i celler eller vävnader undvikas
  • Observera märkta celler med omfattande kontinuerlig belysning, utan fotoblekning och nedbrytningsproblem som ofta förknippas med organiska färgämnen
  • Fluorescens från den kan ses upp till en vecka efter leverans i vissa cellinjer
  • Kan enkelt övervakas på en mängd olika plattformar, inklusive flödescytometri, fluorescens/konfokalmikroskopi, fluorescensmikroplattläsare och höginnehållsbildsystem
  • Cytotoxicitet hos materialen har testats i en mängd olika cellinjer inklusive CHO , HeLa, U-118, 3T3, HUVEC och Jurkat-celler: Märkning verkar utöva minimal inverkan på cellulär ytmarköruttryck, cellproliferation, cellulär enzymaktivitet och cellmotilitet
  • Efter märkning har forskare visat ett brett utbud av tillämpningar för Qtracker märkta celler, inklusive cellsamodling och cellsammansättning till heterotypiska sammansättningar, multilineage differentiering, trans-differentiering kontra cellfusion, embryonal och mesenkymal stamcellsspårning och cellmigreringsdynamik
Cellanalys, cellspårning och spårning, allmän cellspårning, neuronspårning
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Innehåller 100μ l Qtracker™ nanokristaller, komponent A (2μ M i 50 mM boratbuffert, pH 8,3) och 100μ l Qtracker™ bärare, Komponent B (fosfatbuffrad saltlösning, pH 7,2). Förvara vid 2 –6 °C. Får ej frysas. Stabil i minst 6 månader.
Kvantitet 1 kit
Produktlinje QTRACKER™ , Qdot™
Reagenstyp Cellmärkningsreagens
Frakt skick Rumstemperatur
Produkttyp Cellmärkning
Certifikat
Ett partinummer krävs för att visa resultat för certifikat. Använd vårt beställningsstatusområde för att hitta ditt partinummer på tidigare beställningar.
5 resultat hittades
Partinummer Certifikatstyp Datum Produktkod
Partinummer1748353 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/04/2017 ProduktkodQ25061MP
Partinummer1792038 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum15/04/2017 ProduktkodQ25061MP
Partinummer1654046 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/04/2017 ProduktkodQ25061MP
Partinummer2906379 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum18/04/2024 ProduktkodQ25061MP
Partinummer1717170 CertifikatstypAnalyscertifikat Datum14/04/2017 ProduktkodQ25061MP
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Invitrogen™ Qtracker™ 705 cellmärkningssats >