Läs mer
Invitrogen™ Quant-iT™ Proteinanalyssats
Produktkod. 10758463
Change view
Kvantitet:
1 Kit
Produktkod. Kvantitet
10758463 1 Kit
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10758463 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer Q33210
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
För enkel och exakt proteinkvantifiering
  • Kitet tillhandahåller koncentrerat analysreagens, spädningsbuffert och förutspädda BSA-standarder
  • Späd helt enkelt reagens, ladda i brunnar på mikroplattan, tillsätt 1-μ20 L prov, blanda och mät fluorescens
  • Analysen är mycket selektiv för protein och uppvisar liten protein-till-protein variation
  • Analysen utförs vid rumstemperatur och signalen är stabil i 3 timmar
  • Vanliga föroreningar, såsom salter, lösningsmedel eller —DNA men inte rengöringsmedel, —tolereras väl i analysen
  • Quant-iT DNA-analyskit (Q33120, Q33130) och ett Quant-iT RNA-analyskit (Q33140) finns också tillgängliga
Proteinkvantifiering, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i kylskåp (2 –8 °C) och skyddas mot ljus.
Analysera Fluorescerande proteinanalys
Detektionsmetod fluorescens
Produktlinje Quant-iT
Produkttyp Proteinkvantifieringsanalys
För användning med (utrustning) Mikroplattläsare
Gen-ID (Entrez) 3919448
Kit Innehåll Koncentrerat analysreagens, utspädningsbuffert och förutspädda BSA-standarder
Kvantitet 1 Kit
Provvolym 1 till 20 uL
Frakt skick Rumstemperatur
Förvaringskrav Förvara i kylskåp (2° till 8°C). Skydda från ljus.