Läs mer
Invitrogen™ Röd/grön BODIPY™ PC-A2 (1-O-(6-BODIPY™ 558/568-Aminohexyl)-2-BODIPY™ FL C5-Sn-Glycero-3-fosfokolin) (Ratiometriskt fosfolipas A2-substrat)
Produktkod. 10724254
Change view
Kvantitet:
100μ g
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10724254 100μ g Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10724254 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer A10072
Black Friday börjar här
Använd kampanjkoden 27984
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Mät resultat i mikroplattanalyser eller med flödescytometri
Molecular Probes fosfolipassubstrat är färgämnesmärkta fosfolipider som används för att övervaka fosfolipas A (PLA) aktivitet i renade enzymberedningar, cellysat och levande celler. Två strukturella variationer av dessa substrat är tillgängliga, som ger specificitet för PLA1 och PLA2. Fluorescensmärkta versioner av klyvningsprodukten som genereras från dessa substrat är också tillgängliga för användning som standarder för att utvärdera procentuell substratomvandling i enzymatiska reaktioner.
  • Etikett (Ex/Em): Röd/Grön BODIPY™ PC-A2 (cirka 488/530 590 nm) (kan användas för detektion av dubbel emissionsfluorescensförhållande)
  • Specificitet: PLA 2
  • Klyvningsprodukt: BODIPY FL C5
  • Lyofiliserad produkt kan lösas i DMSO för användning
  • Fluorescens mäts antingen i mikroplattanalyser eller med flödescytometri
Enzym- och proteinaktivitetsanalyser, lipas- och fofolipasaktivitet, proteiner, uttryck, isolering och analys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Form Solid
Produktlinje BODIPY
Kvantitet 100μ g
Substrat Fosfolipas A2-substrat (ratiometriskt)
Substrategenskaper Lipidbaserat substrat
Målenzym Fosfolipas
För användning med (utrustning) Flödescytometer, mikroplattläsare