Läs mer
Invitrogen™ RediPlate™ 96 EnzChek™ Tyrosinfosfatasanalyssats
Beskrivning
De RediPlate 96 EnzChek Tyrosinfosfatasanalyssatsen är en färdig att använda, fluorescensbaserad mikroplattanalys för att detektera tyrosinfosfataser (PTPas) och deras motsvarande modulatorer och hämmare. Varje RediPlate 96-brunnars mikroplatta har löstagbara banor, vilket gör det möjligt för forskare att endast utföra så många analyser som behövs för varje experiment eller att utföra analys med hög genomströmning.
En 384-brunn RediPlate EnzChek PTPase Assay Kit finns också tillgängligt.
Läkemedelsupptäckt och -utveckling, enzym- och proteinaktivitetsanalyser, fosfatasaktivitet, fosfatasaktivitetsanalyser, fosfatasbiologi, proteiner, uttryck, isolering och analys, mål- och elektrodidentifiering och validering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus. |
| Detektionsmetod | Fluorescensintensitet |
| För användning med (applikation) | Fosfatasanalys |
| För användning med (utrustning) | Mikroplattläsare |
| Produkttyp | Fosfatasanalys |
| Typ av färg | DiFMU |
| Emission | ⁄358 452 |
| Produktlinje | EnzChek , RediPlate |
| Kvantitet | 1 x 96-brunnars platta |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Visa mer |