Läs mer
Invitrogen™ Rhod-2, AM, cellpermeant
Produktkod. 10217112
Change view
Kvantitet:
1 mg
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10217112 1 mg 1mg
11533677 20 x 50 μg 1000µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10217112 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R1244
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Celler kan laddas med AM-esterformer av dessa kalciumindikatorer genom att tillsätta löst indikator direkt i skålar med odlade celler
Märkta kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar en ökning av fluorescens när de binder Ca2+. De har användningsområden i många kalciumsignaleringsundersökningar, inklusive mätning av Ca2+ i celler och vävnader med höga nivåer av autofluorescens samt för att upptäcka Ca2+- frisättning genererad av fotoreceptorer och fotoaktiverbara kelatorer. Celler kan laddas med AM-esterformer av dessa kalciumindikatorer genom att tillsätta den lösta indikatorn direkt i skålar som innehåller odlade celler. Fluorescenssignalen från dessa celler mäts vanligtvis med fluorescensmikroskopi.
Kalciumindikator (AM Ester) specifikationer:
  • Etikett (Ex/Em av Ca2+–bunden form): Rhod-2 (552/581 nm)
  • Fluorescensintensiteten ökar vid bindning Ca2+: >100 gånger
  • Kd för Ca2+ i frånvaro av Mg2+, i buffert: ∼570 nM
  • Uppvisar fluorescensökning vid bindning Ca2+ med liten våglängdsförskjutning
Användning av TPEN för att kontrollera tungmetallkatjoner
Dessutom binder BAPTA-baserade indikatorer som dessa olika tungmetallkatjoner (t.ex. Mn2+, Zn2+, Pb2+) med avsevärt högre affinitet än Ca2+. Störningar i kalciummätningar orsakade av närvaron av dessa joner kan kontrolleras med hjälp av tungmetallselektiv kelator TPEN (Cat. T1210).
Fler val för fluorescerande kalciumindikatorer
Vi erbjuder ett stort urval av Molecular Probes™ kalciumindikatorer för användning i olika experimentella scenarier, till exempel dextranversioner för minskat läckage och uppdelning samt TAPTA-konjugater för att upptäcka högamplitudtransienter i kalcium. För mer information, se Fluorescent Ca2+ Indicators Excited with Visible Light—avsnitt 19.3 i handboken Molecular Probes™ .
För UV-exciterbara Ca2+- indikatorer, proteinbaserade Ca2+ -indikatorer, konjugerade av Ca2+ -indikatorer och för fluorescensbaserade indikatorer för andra metalljoner (dvs. Mg2+, Zn2+) granska indikatorer för Ca2+, Mg2+, Zn2+ och andra metalljoner—kapitel 19 i Molecular Probes™ handboken.
Endast för forskningsändamål. Inte för terapeutiskt eller diagnostiskt bruk på människor eller djur.
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Kalciumindikator
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Staining
Typ av färg Rhod-2
Excitationsvåglängdsområde 540 to 555 nm
Kvantitet 1 mg
Frakt skick Rumstemperatur
Emissionsvåglängdsområde 570 to 585 nm
Excitationsvåglängd 552 nm
Emissionsvåglängd 581 nm