Läs mer
Invitrogen™ Rhod-2, AM, cellpermeant
Produktkod. 11533677
Kvantitet:
1 mg
20 x 50 μg
Förpackningsstorlek:
1000µg
1mg
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 11533677
Brand: Invitrogen™ R1245MP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Celler kan laddas med AM-esterformer av dessa kalciumindikatorer genom att tillsätta upplöst indikator direkt till skålar som innehåller odlade celler
Märkta kalciumindikatorer är molekyler som uppvisar ökning i fluorescens vid bindning av Ca 2+ . De har användningsområden i många kalciumsignaleringsundersökningar, inklusive mätning av Ca 2+ i celler och vävnader som har höga nivåer av autofluorescens och även för att detektera Ca 2+ -frisättning genererad av fotoreceptorer och fotoaktiverbara kelatorer.
  • Fluorescenssignal från dessa celler mäts i allmänhet med användning av fluorescensmikroskopi
  • Etikett (Ex/Em av Ca 2+ -bunden form): Rhod-2 (552/581nm)
  • Fluorescensintensiteten ökar vid bindning av Ca 2+ :> 100 gånger
  • Kd för Ca2 + i frånvaro av Mg2 + , i buffert: ungefär 570nM
  • Uppvisar fluorescensökning vid bindning av Ca 2+ med liten förskjutning i våglängd
  • Dessutom binder BAPTA-baserade indikatorer som dessa olika tungmetallkatjoner (t.ex. Mn 2+ , Zn 2+ , Pb 2+ ) med väsentligt högre affinitet än Ca 2+
  • Störningar till kalciummätningar orsakade av närvaron av dessa joner kan kontrolleras med den tungmetallselektiva kelatorn TPEN
Kalciumdetektion, cellanalys, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Innehåll och lagring Förvaras i frys -5 °C till -30 °C och skyddas mot ljus.
Detektionsmetod fluorescens
För användning med (applikation) Cellviabilitet och proliferation
För användning med (utrustning) Fluorescensmikroskop
Produkttyp Fläck
Typ av färg Fluorescerande färgämnesbaserad
Kvantitet 20 x 50 μg