Läs mer
Invitrogen™ Rhodamine 110, bis-(p-Tosyl-L-Glycyl-L-Prolyl-L-Arginine Amide)
Produktkod. 10124292
Change view
Kvantitet:
2 mg
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet unitSize
10124292 2 mg Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10124292 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer R22124
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Detta Molecular Probes™ bisamidderivat av rhodamine 110 (R110) är ett känsligt och selektivt substrat för analys av proteaser i lösning eller inuti levande celler.
Detta Molecular Probes™ bisamidderivat av rhodamine 110 (R110) är ett känsligt och selektivt substrat för analys av proteaser i lösning eller inuti levande celler. Dessa fluorogena substrat innehåller en aminosyra eller peptid kovalent kopplad till var och en av R110:s aminogrupper. Vid enzymatisk klyvning omvandlas det icke-fluorescerande bisamidsubstratet först till den fluorescerande monoamiden och sedan till R110, med en ytterligare ökning i fluorescens. Substratet kan användas för att kontinuerligt mäta enzymaktivitet i cellextrakt och renade enzympreparat med användning av en fluorometer eller fluorescensmikroplattläsare, eller kan användas för intracellulära proteasanalyser med analys med flödescytometri eller fluorescensmikroskopi.<
• Har spektrala egenskaper som liknar fluorescein, vilket gör den kompatibel med standard fluoresceinfilterset
• Signal till bakgrundsförhållanden är bra på grund av den stora utsläckningskoefficienten på R110
• Till skillnad från fluorescein är fluorescensintensiteten för rhodamine 110-reaktionsprodukten konstant från pH 3 –9
• Substratnamn: p -tosyl-Gly-Pro-Arg) 2 -R110
• Användbart att mäta: Trombin
• Ex/Em för R110-produkt: (498/521nm)
• Cellpermeant
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Cellpermeabilitet Cellpermeant
Innehåll och lagring Förvaras i frysen (-5 till -30 °C).
Detektionsmetod fluorescens
Form Solid
Kvantitet 2 mg
Substrat Caspase substrat
Substrategenskaper Peptidbaserat substrat
Målenzym Trombin
För användning med (utrustning) Fluorometer, mikroplattläsare