Läs mer
Invitrogen™ SBFI, Tetraammoniumsalt, cellogenomtränglig
Kvantitet:
1 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
Beskrivning
- Användbar i kombination med andra fluorescerande indikatorer som används för att korrelera förändringar i intracellulärt Na + med Ca 2+ och Mg 2+ koncentrationer, intracellulärt pH och membranpotential
- Även om selektiviteten för SBFI för Na + är mindre än den för kalciumindikatorer såsom fura-2, är det tillräckligt för att detektera fysiologiska koncentrationer av Na + i närvaro av andra envärda katjoner
- Det spektrala svaret hos SBFI vid jonbindning tillåter mätningar av excitationsförhållandet, och denna indikator kan användas med samma optiska filter och utrustning som används för fura-2
- Etikett (Ex/Em): SBFI (ungefär 340 380/500 nm)
- Lyofiliserad produkt kan lösas i destillerat vatten eller vattenhaltig buffert för användning
- Produkten laddas vanligtvis in i cellerna genom diffusion från patchpipett för korrelerad fluorescensavbildning och elektrofysiologisk inspelning
- Dissociationskonstanten (Kd ) för SBFI för Na + är 3,8 mm i frånvaro av K + och 11,3 mm i lösningar med en kombinerad Na +- och K + -koncentration på 135 mm (vilket approximerar fysiologisk jonstyrka). SBFI är ungefär 18 gånger mer selektiv för Na + än för K +
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet, proliferation och funktion, jonisk homeostas och signalering, natrium- och kaliumdetektion
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | Förvara i rumstemperatur och skydda mot ljus. |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| För användning med (utrustning) | Fluorescensmikroskop |
| Produkttyp | SBFI Tetraammoniumsalt |
| Typ av färg | Natriumindikator |
| Kvantitet | 1 mg |
| Frakt skick | Rumstemperatur |