Läs mer
Invitrogen™ Secure-Seal™ Hybridiseringskammarpackning, 8 kamrar, 9 mm diameter, 0,8 mm djup
Produktkod. 10694063
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10694063 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10694063 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S24732
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Täckglas-tätningskombination som fästs på objektglas för att bilda mikrobrunnar optimerade för att utföra in situ hybridiseringsprocedurer
  • Speciellt lim som binder till glasskivor på några sekunder, vilket skapar vattentät försegling som är temperaturbeständig men som också kan avlägsnas rent och enkelt efter hybridisering
  • Lösningar kan enkelt läggas till eller tas bort via portar med dubbla åtkomster utan att provet störs
  • Hydrofoba täckglas är nukleasfria och kommer inte att fånga eller binda sonder, vilket möjliggör en jämn fördelning av reagens över provet
Cellanalys, cellulär avbildning, kromogen in situ-hybridisering, fluorescens in situ-hybridisering, genuttrycksanalys och genotypning, in situ-hybridisering (ISH), mikroarrayanalys
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Hybridiseringskammarpackning
Produktlinje Secure-Seal
Djup (metriskt) 0.8 mm
Diameter (metrisk) 9 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 1 set