Läs mer
Invitrogen™ Secure-Seal™ Distanshållare, en brunn, 13 mm diameter, 0,12 mm djup
Produktkod. 10227312
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10227312 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10227312 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S24735
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Avtagbar hydrofob barriär som ger flexibilitet för att isolera prover
  • Barriärer kan användas för att isolera celler odlade i odlingsskålar eller för att separera prover på objektglas under färgningsprocedurer
  • Silikonmaterial är autoklaverbart och fäster på alla släta ytor
Cellanalys, cellavbildning, beredning av IHC-prov, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), beredning av immunfluorescensprov, immunhistokemi (IHC)
Bestellinformation
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Typ Spacer
Produktlinje Secure-Seal
Djup (metriskt) 0.12 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 1 set
Frakt skick Rumstemperatur
Endast för forskning. Ej för diagnostik.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.