Läs mer
Invitrogen™ Secure-Seal™ Distanshållare, en brunn, 20 mm diameter, 0,12 mm djup
Produktkod. 10206932
Change view
Kvantitet:
1 set
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10206932 1 set Varje
1 options
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Produktkod. 10206932 Leverantör Invitrogen™ Leverantörsnummer S24736
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
For Research Use Only. All usage must comply with product instructions.
Avtagbar hydrofob barriär som ger flexibilitet för att isolera prover
  • Barriärer kan användas för att isolera celler odlade i odlingsskålar eller för att separera prover på objektglas under färgningsprocedurer
  • Silikonmaterial är autoklaverbart och fäster på alla släta ytor
Cellanalys, cellavbildning, beredning av IHC-prov, IHC-färgning och detektion, immuncytokemi (ICC), immunfluorescens (IF), beredning av immunfluorescensprov, immunhistokemi (IHC)
Beställningsinfo
Transportförhållande: Rumstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Spacer
Produktlinje Secure-Seal
Djup (metriskt) 0.12 mm
Diameter (metrisk) 20 mm
Innehåll och lagring Förvaras vid rumstemperatur.
Kvantitet 1 set