Läs mer
Invitrogen™ Singlet Oxygen Sensor Green - Specialförpackning
Beskrivning
Detektionsreagens är mycket selektivt för singletsyre
Singlet Oxygen Sensor Green is a detection reagent that is highly selective for singlet oxygen. Unlike other available fluorescent and chemiluminescent singlet oxygen detection reagents, Singlet Oxygen Sensor Green does not show any appreciable response to hydroxyl radical or superoxide. This indicator initially exhibits weak blue fluorescence, but in the presence of singlet oxygen, it emits a green fluorescence (excitation/emission maxima ∼504/525 nm) similar to that of fluorescein. Singlet Oxygen Sensor Green is cell-impermeant.
Till skillnad från andra tillgängliga fluorescerande och kemiluminescerande reagenser för detektering av singlett syre, visar Singlet Oxygen Sensor Green inte något märkbart svar på hydroxylradikal eller superoxid.
- Indikatorn uppvisar initialt svag blå fluorescens, men i närvaro av singletsyre avger den grön fluorescens (excitations-/emissionsmaxima ca. 504/525 nm) liknande den för fluorescein
- Singlet Oxygen Sensor Green är cellogenomtränglig
Cellanalys, cellmetabolism, cellviabilitet och cytotoxicitet, cellviabilitet, proliferation och funktion, nitrooxidativ stress, reaktiva syrearter
Beställningsinfo
Leveransvillkor: Rumstemperatur
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 10 x 100μ g |
| För användning med (applikation) | ROS |
| Detektionsmetod | fluorescens |
| Produkttyp | ROS-indikator |
| Excitationsvåglängdsområde | 504 nm |
| Emissionsvåglängdsområde | 525 nm |